Documenti fondamentali
ENA428683080
Enamine
3-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-183041-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-183041-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
161-162
Iupac Name
3-tert-butyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2,3)10-8-6-4-5-7-9(8)13-11(10)14/h4-7,13-14H,1-3H3
InChI
QJGBZCCQYOHTAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Melting Point
161-162
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)