ENA428682997
Enamine
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-182715-100MG
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-182715-100MG
CHF 344.00
Iupac Name
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O/c1-6(14)8(11)5-7-9(12)3-2-4-10(7)13/h2-4,8H,5H2,1H3
InChI
BUYURKBUFBYEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)