ENA428682933
Enamine
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Punto di fusione
109-110
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-9(2)5-3-4-7(6-10)8(9)11/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI
LYOMCTAJOYDNIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116
Melting Point
109-110
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)