Key Documents
ENA428075077
Enamine
2-methyl-[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.2
Numero MDL:
Punto di fusione
90-92
Iupac Name
2-methyl[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N2S/c1-5-9-6-4-8-3-2-7(6)10-5/h2-4H,1H3
InChI
YODDSQSDFALFLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98052
Melting Point
90-92
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98052