Documenti fondamentali
ENA428074938
Enamine
3-[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1-phenylurea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.28
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-hydroxybenzyl)-N'-phenylurea
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c17-13-8-4-5-11(9-13)10-15-14(18)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,17H,10H2,(H2,15,16,18)
InChI
ZFOAFLVTFFNZKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182673
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182673
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)