ENA428074542
Enamine
3-ethynyl-3-fluorooxetane
About This Item
Iupac Name
3-ethynyl-3-fluorooxetane
Inchi Code
1S/C5H5FO/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1H,3-4H2
InChI
BAIFADOAFOCMFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182561
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182561
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)