Documenti fondamentali
ENA428074454
Enamine
(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.17
Numero MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-4-3-8-6(9)5-7/h3-4H,2,5,7H2,1H3
InChI
XAKAVKFLXVMKJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178965
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)