Documenti fondamentali
ENA428074405
Enamine
1-(oxolan-3-yl)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6(8)4-7-2-3-9-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
KAWCTSSAHVLUPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181964
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181964
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)