Documenti fondamentali
ENA428074295
Enamine
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 774.30
100 MG
CHF 1’000.50
250 MG
CHF 1’404.80
500 MG
CHF 2’190.00
1 G
CHF 2’794.50
SKU del venditore: EN300-181558-50MG
CHF 774.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 774.30
100 MG
CHF 1’000.50
250 MG
CHF 1’404.80
500 MG
CHF 2’190.00
1 G
CHF 2’794.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-181558-50MG
CHF 774.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c9-6-1-3-8(12,4-2-6)5-7(10)11/h6,9,12H,1-5H2,(H,10,11)
InChI
LHDVONJKFJRQTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)