Documenti fondamentali
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
SKU del venditore: EN300-180868-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.04
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-180868-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
InChI
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)