Documenti fondamentali
ENA428074041
Enamine
5-phenylpent-1-yn-3-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 367.40
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 769.10
1 G
CHF 973.20
2.5 G
CHF 1’995.00
5 G
CHF 3’898.20
10 G
CHF 7’564.20
SKU del venditore: EN300-180283-100MG
CHF 367.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 367.40
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 769.10
1 G
CHF 973.20
2.5 G
CHF 1’995.00
5 G
CHF 3’898.20
10 G
CHF 7’564.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-180283-100MG
CHF 367.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-phenyl-1-pentyn-3-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2
InChI
JIWISSMZWUSRFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)