Documenti fondamentali
ENA428073944
Enamine
7'-fluoro-1',2'-dihydrospiro[cyclopentane-1,3'-indole]
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7'-fluorospiro[cyclopentane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C12H14FN/c13-10-5-3-4-9-11(10)14-8-12(9)6-1-2-7-12/h3-5,14H,1-2,6-8H2
InChI
BRAJJLXWBJFLEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)