Documenti fondamentali
ENA428073913
Enamine
(but-3-yn-1-yl)diethylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.21
Numero MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-4-7-8-9(5-2)6-3/h1H,5-8H2,2-3H3
InChI
CGSBVEHGUHCRCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179525
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)