Documenti fondamentali
ENA428073561
Enamine
2-chloro-6-(piperazin-1-yl)benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(piperazin-1-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O.ClH/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-15)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,8,13H,4-7H2;1H
InChI
MOYYIWDTIFPWRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178619
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)