ENA428073267
Enamine
3-chloro-N-hydroxypropanamide
About This Item
Punto di fusione
102-107
Iupac Name
3-chloro-N-hydroxypropanamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO2/c4-2-1-3(6)5-7/h7H,1-2H2,(H,5,6)
InChI
TWPQMKAIJRMOGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178102
Melting Point
102-107
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)