Documenti fondamentali
ENA428072612
Enamine
methyl 4-(prop-2-yn-1-yl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Punto di fusione
74-78
Iupac Name
methyl 4-(2-propynyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,5-8H,4H2,2H3
InChI
UIPPHEYUBACMCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172692
Melting Point
74-78
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172692
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)