Documenti fondamentali
ENA428072606
Enamine
7,8-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-172467-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-172467-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7,8-dihydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1,3,5-7H,2,4H2,(H,12,13)
InChI
PPNYJZJSGMBUPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)