Key Documents
ENA428072592
Enamine
2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-ynoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Punto di fusione
45-47
Iupac Name
2-(2-propynyl)-4-pentynoic acid
Inchi Code
1S/C8H8O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h1-2,7H,5-6H2,(H,9,10)
InChI
OPBSCMQIBMFTDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171776
Melting Point
45-47
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171776