Documenti fondamentali
ENA428072515
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.65
Numero MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c1-2-9-4-3-7(5-8)6-9;/h3-4,6H,2,5,8H2,1H3;1H
InChI
WJHCBVQQXKJWOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177582
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177582
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)