Documenti fondamentali
ENA424046247
Enamine
(but-3-yn-1-yl)dimethylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-6-7(2)3/h1H,5-6H2,2-3H3
InChI
WSCWSMUKWIYUFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91739
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)