Documenti fondamentali
ENA424046187
Enamine
1-methyl-4-(pyridin-3-yl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-3-2-4-11-9-10/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI
HBWGDGHGYGHWKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)