Documenti fondamentali
ENA424045971
Enamine
1,5-dibromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.93
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI
LLYFTAQHQDLPIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176127
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)