Documenti fondamentali
ENA424045739
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.23
Numero MDL:
Punto di fusione
122-124
Iupac Name
[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-5-6-13(11,12)8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,6,10H2
InChI
CRBXIHDJWSZJIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
Melting Point
122-124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)