Documenti fondamentali
ENA424045727
Enamine
4-methanesulfonyl-N-methoxy-N-methylbenzamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-175421-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175421-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-4-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-11(15-2)10(12)8-4-6-9(7-5-8)16(3,13)14/h4-7H,1-3H3
InChI
UIDGYFLWPNOVTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)