Key Documents
ENA424045714
Enamine
(1-bromoethyl)cyclopentane
Scegli un formato
50 MG
CHF 610.20
100 MG
CHF 770.10
250 MG
CHF 980.70
500 MG
CHF 1’382.40
1 G
CHF 1’694.40
2.5 G
CHF 3’052.90
5 G
CHF 4’382.80
10 G
CHF 6’362.70
SKU del venditore: EN300-175396-50MG
CHF 610.20
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 610.20
100 MG
CHF 770.10
250 MG
CHF 980.70
500 MG
CHF 1’382.40
1 G
CHF 1’694.40
2.5 G
CHF 3’052.90
5 G
CHF 4’382.80
10 G
CHF 6’362.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175396-50MG
CHF 610.20
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-bromoethyl)cyclopentane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
AVDASXICTKXEII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396