Documenti fondamentali
ENA424045512
Enamine
3-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.99
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H8BrCl2NO/c11-7-3-4-14(10(7)15)9-2-1-6(12)5-8(9)13/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI
XJBYHOVONSVERO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174720
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)