Documenti fondamentali
ENA424045361
Enamine
(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI
CMFJFSVJQNUMGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)