Documenti fondamentali
ENA424045223
Enamine
2,6-dimethoxybenzene-1-thiol
Scegli un formato
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
SKU del venditore: EN300-173521-250MG
CHF 220.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-173521-250MG
CHF 220.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
85-88
Iupac Name
2,6-dimethoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-9-6-4-3-5-7(10-2)8(6)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI
XFYHALUXZFWGQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
Melting Point
85-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)