Documenti fondamentali
ENA424045198
Enamine
3-benzoyl-4H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-137280-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-137280-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C9H7N3O/c13-8(9-10-6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11,12)
InChI
IPXBPSDPZBUVNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)