ENA424045086
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
InChI
NSURINBXOVVUNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119682
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119682
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)