Documenti fondamentali
ENA424044919
Enamine
N-[(2-chloro-6-methylpyridin-4-yl)methylidene]-2-methylpropane-2-sulfinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.77
Iupac Name
(E)-N-((2-chloro-6-methylpyridin-4-yl)methylene)-2-methylpropane-2-sulfinamide
Inchi Code
1S/C11H15ClN2OS/c1-8-5-9(6-10(12)14-8)7-13-16(15)11(2,3)4/h5-7H,1-4H3/b13-7+
InChI
PKDFDJUDEVKSSO-NTUHNPAUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173746
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173746
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)