ENA423210700
Enamine
4-methoxy-N-(2-methylpropyl)aniline
About This Item
Iupac Name
N-isobutyl-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(2)8-12-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3
InChI
FYGQPDOYMGONFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33055
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)