Documenti fondamentali
ENA423210636
Enamine
butyl[1-(5-methylfuran-2-yl)ethyl]amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
SKU del venditore: EN300-32770-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-32770-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[1-(5-methyl-2-furyl)ethyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H19NO/c1-4-5-8-12-10(3)11-7-6-9(2)13-11/h6-7,10,12H,4-5,8H2,1-3H3
InChI
AKZGSNHKFAIWDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)