ENA423210323
Enamine
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-173412-100MG
CHF 380.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-173412-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c15-12(16)2-1-6-13-7-5-9-8-10(14(17)18)3-4-11(9)13/h3-5,7-8H,1-2,6H2,(H,15,16)
InChI
XOJVNKCTFYYYNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)