Documenti fondamentali
ENA423209881
Enamine
4-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c11-9-5-4-8(10(12)7-9)3-1-2-6-13/h4-5,7H,1-3,6,13H2
InChI
MSTSHIHUFNUUMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)