ENA423209765
Enamine
3-methylisoquinoline-5-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-171307-100MG
CHF 484.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-171307-100MG
CHF 484.40
Iupac Name
3-methyl-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-9-8(6-12-7)3-2-4-10(9)15(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI
QLIQMMPZJXCVPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171307
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)