Documenti fondamentali
ENA423209743
Enamine
5-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
SKU del venditore: EN300-171176-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-171176-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-propyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-2-3-6-4-7(13)12-8(11-6)9-5-10-12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI
KZPRAIXAZRGXPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)