Documenti fondamentali
ENA423209716
Enamine
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)prop-2-ynoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
SKU del venditore: EN300-171060-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-171060-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6H,1H3
InChI
MUATVVRPLPDPII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)