Documenti fondamentali
ENA423209681
Enamine
2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.69
Numero MDL:
Punto di fusione
273-274
Iupac Name
2-methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14F3N.ClH/c1-10(2,15)7-8-3-5-9(6-4-8)11(12,13)14;/h3-6H,7,15H2,1-2H3;1H
InChI
WLRUMJVHROEIQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170887
Melting Point
273-274
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)