Documenti fondamentali
ENA423209449
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
Numero MDL:
Punto di fusione
88-89
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-3-7(2)9(10)4-8(6)5-11/h3-4H,1-2H3
InChI
MUESXHWNYAMOEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170061
Melting Point
88-89
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170061
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)