Documenti fondamentali
ENA423208933
Enamine
2-ethoxy-4-[4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]aniline trihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
SKU del venditore: EN300-170036-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-170036-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
220-221
Iupac Name
2-ethoxy-4-(4-isopropylpiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H25N3O.3ClH/c1-4-19-15-11-13(5-6-14(15)16)18-9-7-17(8-10-18)12(2)3;;;/h5-6,11-12H,4,7-10,16H2,1-3H3;3*1H
InChI
FSGLXVOLTBRXLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170036
Melting Point
220-221
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)