Documenti fondamentali
ENA423206413
Enamine
N-(propan-2-yl)quinolin-3-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
SKU del venditore: EN300-166845-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-166845-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9(2)14-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13-8-11/h3-9,14H,1-2H3
InChI
PVIQJPNURFLZSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)