Documenti fondamentali
ENA423206161
Enamine
1-methyl-N-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-166591-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-166591-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-7-9(6-10-12)11-8-2-4-13-5-3-8/h6-8,11H,2-5H2,1H3
InChI
QSCAGDQZSRZPOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166591
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166591
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)