Documenti fondamentali
ENA423200511
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-5-8(6-13-7)10-9(11)3-2-4-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI
RZULRKRUQPCMBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)