Documenti fondamentali
ENA423200196
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.19
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(7-14)12-13/h1-6,14H,7H2
InChI
FZOOJFYRSITVFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)