Documenti fondamentali
ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-118390-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-118390-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)