Documenti fondamentali
ENA423200110
Enamine
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 520.80
2.5 G
CHF 977.10
5 G
CHF 1’426.90
10 G
CHF 2’092.50
SKU del venditore: EN300-155520-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 520.80
2.5 G
CHF 977.10
5 G
CHF 1’426.90
10 G
CHF 2’092.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-155520-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-4-isoxazolyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3/c1-5-6(8(9)13-10-5)3-4-7(11)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI
RWOBUEZNLUUHEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)