Documenti
ENA423200095
Enamine
9-oxo-9,10-dihydroacridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.23
Numero MDL:
Punto di fusione
326-328
Iupac Name
9-hydroxyacridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-9-3-1-2-4-11(9)15-12-6-5-8(14(17)18)7-10(12)13/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI
KNRDPQQUAODUQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Melting Point
326-328
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310