Documenti fondamentali
ENA423199916
Enamine
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
SKU del venditore: EN300-159778-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-159778-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)7(3,4)5-8;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
InChI
WCMAJCMKNXXQFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)