Documenti fondamentali
ENA423199900
Enamine
5-(piperidin-4-yl)pyrimidin-2-ol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.14
Numero MDL:
Iupac Name
5-(piperidin-4-yl)pyrimidin-2-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c13-9-11-5-8(6-12-9)7-1-3-10-4-2-7;;/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12,13);2*1H
InChI
VUVRRWIYXSNOKB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)